Ácido undec-10-enoico USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
UN105-20LT UN105-4LT
SPCMUN105-20LTEA 0 EUR
SPCMUN105-20LT SPCMUN105-4LT
Ácido undec-10-enoico USP
Ácido undec-10-enoico
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 146 °C
Número MDL: MFCD00004442
Núm. CAS: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Índice Merck: 12,09983
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97% Min.