L(+)-Valina USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: (S)-(+)-Valina, H-Val-OH
V1005-1KG V1005-100GM V1005-20KGBL
SPCMV1005-1KGEA 849 EUR
SPCMV1005-1KG SPCMV1005-100GM SPCMV1005-20KGBL
L(+)-Valina USP
L(+)-Valina
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 217
Pto. de fusión: 86
Densidad: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064220
Núm. CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Índice Merck: 13,09458
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.