Benzoato de bencilo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
|
Atención
|
Sinónimos:
Bencilo benzoato
BE159-200LTBL
BE159-20LT
BE159-500ML
SPCMBE159-200LTBLEA
0
EUR
SPCMBE159-200LTBL
SPCMBE159-20LT
SPCMBE159-500ML
Benzoato de bencilo USP
Benzoato de bencilo
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212.25 g/mol Pto. Ebullición: 323 Pto. de fusión: 17…20 °C Densidad: 1.118 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 158 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003075 Núm. CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 UN: 3082 ADR: 9 III Índice Merck: 13,01129 |
Resultados test especificaciones
Assay | 99% Min. |