Calcio acetato USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Calcio acetato, Di(acetato) de calcio
C1067-12KG C1067-100GM
SPCMC1067-12KGEA 2040 EUR
SPCMC1067-12KG SPCMC1067-100GM
Calcio acetato USP
Calcio acetato
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: (H₃CCOO)₂Ca
Densidad: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150019
Núm. CAS: 62-54-4
EINECS: 200-540-9
Índice Merck: 12,01683
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.