tri-Calcio citrato tetrahidrato, en polvo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
C1102-125LBBL C1102-12KG C1102-2.5KG
SPCMC1102-125LBBLEA 3300 EUR
SPCMC1102-125LBBL SPCMC1102-12KG SPCMC1102-2.5KG
tri-Calcio citrato tetrahidrato, en polvo USP
tri-Calcio citrato tetrahidrato
Form: Powder
Formula: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Número MDL: MFCD00150786
Núm. CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97.5% Min.