Vainillina NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído
VA130-12KG VA130-2.5KG VA130-50KGBL
SPCMVA130-12KGEA 3710 EUR
SPCMVA130-12KG SPCMVA130-2.5KG SPCMVA130-50KGBL
Vainillina NF
Vainillina
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼82 °C
Densidad: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006942
Núm. CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Índice Merck: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97% Min.