D(+)-Xilosa USP
Proveedor: Spectrum Chemical
XY110-25KGBL XY110-50KGBL XY110-500GM
SPCMXY110-25KGBLEA 7500 EUR
SPCMXY110-25KGBL SPCMXY110-50KGBL SPCMXY110-500GM
D(+)-Xilosa USP
D(+)-Xilosa
Formula: C₅H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 154 °C
Densidad: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151475
Núm. CAS: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Índice Merck: 13,10142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.