VWR®, Cover Glasses, Square
Proveedor: VWR Collection
631-1566EA 23.8 EUR
631-1566 631-1567 631-1568 631-1570 631-1571
VWR®, Cover Glasses, Square
Cubreobjetos
Los cubreobjetos están especialmente diseñados para aplicaciones diagnósticas.
  • Vidrio hidrolítico transparente de clase 1
Envase: En cajas dispensadoras con tapa.