Tiras reactivas, test dureza total, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.10025.0001 1.10032.0001 1.10046.0001 1.10047.0013 1.10032.0013
1.10025.0001EA 69.2 EUR
1.10025.0001 1.10032.0001 1.10046.0001 1.10047.0013 1.10032.0013
Tiras reactivas, test dureza total, MQuant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Las tiras reactivas MQuant® (MQ) pueden considerarse un laboratorio móvil en unos pocos milímetros cuadrados. Como método de detección, proporcionan al usuario resultados rápidos que permiten tomar decisiones 'in situ', ahorrando tiempo y costes de análisis de forma considerable. La tira está compuesta por una lámina de poliéster biodegradable con una zona de reacción impregnada con un  bajo contenido de reactivo, lo cual facilita la eliminación, después de su uso.
  • Fáciles de manejar: basta con sumergir la tira en la muestra, esperar y medir visualmente frente a la escala de color
  • Seguras: no necesitan reactivos auxiliares
  • La obtención de resultados inmediatos permite tomar decisiones rápidas
  • Portátil: pueden utilizarse dentro o fuera del laboratorio