Copper(II) gluconate
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Copper(II) (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconic Acid Copper(II) Salt, Copper(II) D-gluconate, Copper Gluconate
C1334-2.5KG C1334-25KGBL
SPCMC1334-2.5KGEA 1940 EUR
SPCMC1334-2.5KG SPCMC1334-25KGBL
Copper(II) gluconate
Copper(II) gluconate
Formula: C₁₂H₂₂CuO₁₄
MW: 453,84 g/mol
Número MDL: MFCD00075297
Núm. CAS: 527-09-3