Cromo (III) cloruro hexahidrato ≥98% USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: Tricloruro de cromo hexahidrato
C1344-12KGBL C1344-2.5KG C1344-50KGBL C1344-125GM C1344-500GM
SPCMC1344-12KGBLEA 0 EUR
SPCMC1344-12KGBL SPCMC1344-2.5KG SPCMC1344-50KGBL SPCMC1344-125GM SPCMC1344-500GM
Cromo (III) cloruro hexahidrato ≥98% USP
Cromo (III) cloruro hexahidrato
Chromic Chloride, Hexahydrate, USP is intended for use as an additive to intravenous solutions for total parenteral nutrition. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: CrCl₃·6H₂O
Pto. de fusión: 85 °C
Densidad: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149660
Núm. CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02242
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.
INSOLUBLE MATTER max. 0.01%
IRON (Fe) max. 0.01%
SULFATES (SO4) max. 0.01%