Cyanocobalamina FCC
Proveedor: Spectrum Chemical
C1454-1KGBL C1454-500MG C1454-5GM
SPCMC1454-1KGBLEA 0 EUR
SPCMC1454-1KGBL SPCMC1454-500MG SPCMC1454-5GM
Cyanocobalamina FCC
Cyanocobalamina
Formula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Pto. de fusión: 320 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151092
Núm. CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Índice Merck: 12,10152
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 96% Min.