L-Cisteína clorhidrato anhidro monohidrato USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: (R)-(+)-Cisteína, clorhidrato monohidrato, H-Cys-OH.HCl.H2O
C1473-12KGBL C1473-1KG C1473-50KGBL
SPCMC1473-12KGBLEA 0 EUR
SPCMC1473-12KGBL SPCMC1473-1KG SPCMC1473-50KGBL
L-Cisteína clorhidrato anhidro monohidrato USP
L(+)-Cisteína, clorhidrato monohidrato
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MW: 175.64 g/mol
Pto. de fusión: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065606
Núm. CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Índice Merck: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.