Hidrogenoortofosfato de calcio, anhidro, en polvo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos:
Calcio hidrogenoorthofosfato, Calcio hidrogenofosfato
C1890-12KG
C1890-45KGBL
SPCMC1890-12KGEA
1280
EUR
SPCMC1890-12KG
SPCMC1890-45KGBL
Hidrogenoortofosfato de calcio, anhidro, en polvo USP
Hidrogenoortofosfato de calcio
Form: Powder
Formula:
CaHPO₄ Pto. de fusión: 370 °C Densidad: 2,89 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00010909 Núm. CAS: 7757-93-9 EINECS: 231-826-1 Índice Merck: 13,01697 |
Resultados test especificaciones
Assay | 98% Min. |