D-Gluconato de calcio, anhidro, en polvo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt
C1939-12KG C1939-2.5KG C1939-50KGBL
SPCMC1939-12KGEA 1280 EUR
SPCMC1939-12KG SPCMC1939-2.5KG SPCMC1939-50KGBL
D-Gluconato de calcio, anhidro, en polvo USP
D-Gluconato de calcio
Form: Powder
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
MW: 430.38 g/mol
Pto. de fusión: 178
Número MDL: MFCD00064209
Núm. CAS: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Índice Merck: 13,01671
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.