Mercaptamina clorhidrato
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: 2-MEA
C2722-50KGBL C2722-100GM
SPCMC2722-50KGBLEA 0 EUR
SPCMC2722-50KGBL SPCMC2722-100GM
Mercaptamina clorhidrato
Mercaptamina clorhidrato
Formula: C₂H₇NS·HCl
MW: 113,61 g/mol
Número MDL: MFCD00012904
Núm. CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.