Bencetonio cloruro USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: Hyamine® 1622, Cloruro de bencetonio
BE129-12KGBL BE129-2.5KG BE129-50KGBL BE129-125GMGL
SPCMBE129-12KGBLEA 0 EUR
SPCMBE129-12KGBL SPCMBE129-2.5KG SPCMBE129-50KGBL SPCMBE129-125GMGL
Bencetonio cloruro USP
Bencetonio cloruro
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448.09 g/mol
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011742
Núm. CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,01074
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97% Min.