Ácido butírico
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: Butanoic acid
B1195-2.5LTPV B1195-200LTBL B1195-20LTBL
SPCMB1195-2.5LTPVEA 432 EUR
SPCMB1195-2.5LTPV SPCMB1195-200LTBL SPCMB1195-20LTBL
Ácido butírico
Ácido butírico
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 163,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002814
Núm. CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01593
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.