D-Gluconato de calcio monohidrato ≥98.5% USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos:
D-Gluconato de calcio monohidrato
CA146-12KG
CA146-2.5KG
CA146-50KGBL
SPCMCA146-12KGEA
1280
EUR
SPCMCA146-12KG
SPCMCA146-2.5KG
SPCMCA146-50KGBL
D-Gluconato de calcio monohidrato ≥98.5% USP
D-Gluconato de calcio monohidrato
Formula:
C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O Pto. de fusión: 178 °C |
Número MDL:
MFCD00150787 Núm. CAS: 66905-23-5 EINECS: 206-075-8 Índice Merck: 13,01671 |
Resultados test especificaciones
Assay | 98.5% Min. |