Calcio hidróxido, en polvo USP, Ph. Eur., BP, JP
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
CA150-12KG CA150-2.5KG CA150-45KGBL
SPCMCA150-12KGEA 936 EUR
SPCMCA150-12KG SPCMCA150-2.5KG SPCMCA150-45KGBL
Calcio hidróxido, en polvo USP, Ph. Eur., BP, JP
Calcio hidróxido
Kosher certified
Formula: Ca(OH)₂
Pto. de fusión: 550 °C
Densidad: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010901
Núm. CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01675
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 95% Min.