Hidrogenoortofosfato de calcio dihidrato, en polvo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
CA160-12KG CA160-2.5KG CA160-50KGBL CA160-500GM
SPCMCA160-12KGEA 1300 EUR
SPCMCA160-12KG SPCMCA160-2.5KG SPCMCA160-50KGBL SPCMCA160-500GM
Hidrogenoortofosfato de calcio dihidrato, en polvo USP
Hidrogenoortofosfato de calcio dihidrato
Form: Powder
Formula: HCaO₄P·2H₂O
Pto. de fusión: 36 °C
Densidad: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149621
Núm. CAS: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Índice Merck: 13,01699
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.