Calcio sulfato dihidrato NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Sulfato de calcio dihidrato, Yeso de París
CA170-12KG CA170-2.5KG CA170-45KGBL
SPCMCA170-12KGEA 1020 EUR
SPCMCA170-12KG SPCMCA170-2.5KG SPCMCA170-45KGBL
Calcio sulfato dihidrato NF
Calcio sulfato dihidrato
Formula: CaSO₄·2H₂O
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149625
Núm. CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Índice Merck: 13,01711
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.