(±)-Ácido 2-aminobutírico, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos:
DL-Ácido 2-aminobutírico, H-DL-Abu-OH
0210043090
0210043025
0210043080
ICNA0210043090EA
847
EUR
ICNA0210043090
ICNA0210043025
ICNA0210043080
(±)-Ácido 2-aminobutírico, en polvo
(±)-Ácido 2-aminobutírico
Soluble in water (5%). Sparingly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Formula:
C₄H₉NO₂ MW: 103.12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00008093 Núm. CAS: 2835-81-6 |