Ácido α-linolénico 45 - 65%, líquido
Proveedor: MP Biomedicals
0210218890 0210218880 0210218891
ICNA0210218890EA 359 EUR
ICNA0210218890 ICNA0210218880 ICNA0210218891
Ácido α-linolénico 45 - 65%, líquido
Ácido α-linolénico
Linolenic acid belongs to the class of omega-3 fatty acids.
Formula: C₁₈H₃₀O₂
MW: 278,44 g/mol
Número MDL: MFCD00065720
Núm. CAS: 463-40-1