Ácido 4-hidroxibenzoico ≥99%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
0210257790 0210257791 0210257780
ICNA0210257790EA 165 EUR
ICNA0210257790 ICNA0210257791 ICNA0210257780
Ácido 4-hidroxibenzoico ≥99%, en polvo
Ácido 4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₃
Número MDL: MFCD00002547
Núm. CAS: 99-96-7