L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: H-Trp-OEt.HCl, H-Trp-OEt·HCl, Ethyl L-tryptophanate hydrochloride, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
0210315205 0210315210 0210315201
ICNA0210315205EA 70.7 EUR
ICNA0210315205 ICNA0210315210 ICNA0210315201
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride, en polvo
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride
Soluble in water (5 mg/ml - clear, colourless solution) and ethanol (50 mg/ml - clear colorless solution)
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₂
Número MDL: MFCD00038993
Núm. CAS: 2899-28-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Form Light Gray Powder
Storage 0 °C, desiccate
Optical Rotation [α]20/D +10 ±1°, c = 2% in H2O