Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate ≥98%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: 5'-ADP-K dihydrate, Potassium (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-5-(((hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-3-olate dihydrate, ADP-K dihydrate
02150259.5 0215025901 0215025905
ICNA02150259.5EA 53.3 EUR
ICNA02150259.5 ICNA0215025901 ICNA0215025905
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate ≥98%, en polvo
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate
Soluble in water (5 mg/ml - clear, colourless solution).
Formula: C₁₀H₁₄KN₅O₁₀P₂·2H₂O
Número MDL: MFCD00150944
Núm. CAS: 72696-48-1