Adenosina 5'-monofosfato, sal disódica (AMP sal disódica) hidrato ≥99%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos:
5′-AMP-Na2 hydrate
0215026425
0215026480
0215026405
ICNA0215026425EA
218
EUR
ICNA0215026425
ICNA0215026480
ICNA0215026405
Adenosina 5'-monofosfato, sal disódica (AMP sal disódica) hidrato ≥99%, en polvo
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
Formula:
C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O |
Número MDL:
MFCD00065023 Núm. CAS: 4578-31-8 |
Resultados test especificaciones
Synonyms | AMP; 5'-Adenylic acid; 5′-AMP-Na2 |
Form | White Powder |
Storage | Store at −0 °C. |
Optical Rotation | [α]20/D −43± 2°, c = 1% in 0,5 M Na2HPO4 (dry matter) (Lit.) |
pH | 7 (Lit.) |
Source | Yeast |