Amberlyst® 15 (H), gotas
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Strongly acidic macroreticular resin, Styrene-DVB
0215033690 0215033680
ICNA0215033690EA 420 EUR
ICNA0215033690 ICNA0215033680
Amberlyst® 15 (H), gotas
Amberlyst® 15 (H)
Soluble in water.
Formula: (C₁₀H₁₀·C₈H₈O₃S)x
Número MDL: MFCD00145841
Núm. CAS: 9037-24-5