Citrinin, amarillo, polvo cristalino
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Citrinin, yellow, (3S,4R)-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-4,6-dihydro-3H-isochromene-7-carboxylic acid
0215070001 0215070005 0215070010
ICNA0215070001EA 56.7 EUR
ICNA0215070001 ICNA0215070005 ICNA0215070010
Citrinin, amarillo, polvo cristalino
Citrinin
Soluble in alcohol, dioxane, dilute alkali, dichloromethane (10 mg/mL - clear, yellow solution), practically insoluble in water.
Formula: C₁₃H₁₄O₅
MW: 250,25 g/mol
Número MDL: MFCD00006912
Núm. CAS: 518-75-2