EDTA sal trisódica monohidrato, polvo cristalino
Proveedor: MP Biomedicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido edético sal trisódica monohidrato, Hidrogenoetilendiaminotetraacetato de trisodio monohidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal trisódica monohidrato
0215108891
0215108890
ICNA0215108891EA
417
EUR
ICNA0215108891
ICNA0215108890
EDTA sal trisódica monohidrato, polvo cristalino
EDTA sal trisódica monohidrato
Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate White Crystalline Powder
- Presentation : White Crystalline Powder
- Solubility : Water soluble. Clear colorless to light yellow solution at 32gm plus 100mL of 1M sodium hydroxide.
- Auto Ignition : > 200 °C (DIN 51794)(Lit.)
Formula:
C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·1H₂O Pto. de fusión: 250 °C (desc., lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
10378-22-0 UN: 3077 ADR: ,III |
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |