D-Gulonic acid-γ-lactone, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
0215121705 0215121710
ICNA0215121705EA 247 EUR
ICNA0215121705 ICNA0215121710
D-Gulonic acid-γ-lactone, en polvo
D-Gulonic acid-γ-lactone
Formula: C₆H₁₀O₆
Número MDL: MFCD00005391
Núm. CAS: 6322-07-2