4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
0215168183 0215168180
ICNA0215168183EA 300 EUR
ICNA0215168183 ICNA0215168180
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, en polvo
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Soluble in methanol, warm water (100 mg/65 ml) and DMF (20 mg/ml).
Formula: C₁₈H₂₁NO₈
Número MDL: MFCD00065481
Núm. CAS: 37067-30-4