N-Acetylneuraminic acid ≥98%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos:
Neu5Ac, (4S,5R,6R,7S,8R)-5-Acetamido-4,6,7,8,9-pentahydroxy-2-oxononanoic acid, NANA, Sialic acid, 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-nonulopyranosonic acid, Lactaminic acid
0215385191
0215385125
ICNA0215385191EA
1535
EUR
ICNA0215385191
ICNA0215385125
N-Acetylneuraminic acid ≥98%, en polvo
N-Acetylneuraminic acid
Soluble in water.
Formula:
C₁₁H₁₉NO₉ MW: 309.27 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006620 Núm. CAS: 131-48-6 |