Alphazurine A, en polvo C.I. 42080
Proveedor: MP Biomedicals
0215473025 0215473080
ICNA0215473025EA 62.5 EUR
ICNA0215473025 ICNA0215473080
Alphazurine A, en polvo C.I. 42080
Alphazurine A
Soluble in water (1 mg/mL).
Formula: C₃₇H₃₅N₂NaO₆S₂
Número MDL: MFCD00044440
Núm. CAS: 3486-30-4