Methyl myristoleate ≥99%, líquido
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Myristoleic Acid Methyl Ester, Methyl cis-9-tetradecenoate
0215576150 0215576180 0215576190
ICNA0215576150EA 70.2 EUR
ICNA0215576150 ICNA0215576180 ICNA0215576190
Methyl myristoleate ≥99%, líquido
Methyl myristoleate
Sealed ampule
Formula: C₁₅H₂₈O₂
MW: 240.387 g/mol
Número MDL: MFCD00056299
Núm. CAS: 56219-06-8