Ácido 2-nitro-5-tiocianatobenzoico, polvo cristalino
Proveedor: MP Biomedicals
0215592991 0215592983
ICNA0215592991EA 375 EUR
ICNA0215592991 ICNA0215592983
Ácido 2-nitro-5-tiocianatobenzoico, polvo cristalino
Ácido 2-nitro-5-tiocianatobenzoico
2-nitro-5-thiocyanatobenzoic acid (NTCB) is commonly used to cyanylate and cleave proteins at cysteine residues.
Formula: C₈H₄N₂O₄S
Número MDL: MFCD00007139
Núm. CAS: 30211-77-9