Fenoprofen calcium salt hydrate, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Nalfon, Calcium-2-(m-Phenoxyphenyl)propionate hydrate, Fenopron, Nalgesic, dl-2-(3-Phenoxyphenyl)-propionic acid calcium salt hydrate, Fenoprofen calcium hydrate
0215803810 0215803805
ICNA0215803810EA 193 EUR
ICNA0215803810 ICNA0215803805
Fenoprofen calcium salt hydrate, white powder
Fenoprofen calcium salt hydrate
Soluble in methanol (7,5 mg/ml ).
Soluble in methanol (7,5 mg/ml ).
Formula: C₃₀H₂₆O₆Ca·xH₂O
MW: 558,64 g/mol (anhy)
Número MDL: MFCD00242722
Núm. CAS: 53746-45-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Moisture content <10%