fenoterol, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Fenoterol hydrobromide
0215803991 0215803980 0215803983
ICNA0215803991EA 197 EUR
ICNA0215803991 ICNA0215803980 ICNA0215803983
fenoterol, en polvo
fenoterol
Soluble in water (50 mg/ml).
Formula: C₁₇H₂₁NO₄
Núm. CAS: 13392-18-2