Megestrol acetate, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: 17alpha-Hydroxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-Acetate, Megestrol 17-Acetate, 17alpha-Acethoxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione
02190235.2 0219023501
ICNA02190235.2EA 0 EUR
ICNA02190235.2 ICNA0219023501
Megestrol acetate, en polvo
Megestrol acetate
Formula: C₂₄H₃₂O₄
MW: 384.52 g/mol
Número MDL: MFCD00056470
Núm. CAS: 595-33-5