Reactive yellow 86, yellow powder
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos:
1,3-Benzenedisulphonic acid, 1,3-Benzenedisulphonic acid, 4-((5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-6-((4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-, Disodium 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino ]benzene-1,3 disulphonate
0219547925
0219547980
ICNA0219547925EA
55.3
EUR
ICNA0219547925
ICNA0219547980
Reactive yellow 86, yellow powder
Reactive yellow 86
Formula:
C₁₈H₁₄Cl₂N₈Na₂O₉S₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179314 Núm. CAS: 61951-86-8 |
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |