VWR®, Pipetas multicanal, electrónicas, volumen variable
Proveedor: VWR Collection
613-5419EA 1150 EUR
613-5419 613-5420 613-5421 613-5422 613-5423 613-5424 613-5425 613-5426 613-5782 613-5783
VWR®, Pipetas multicanal, electrónicas, volumen variable
Pipetas Micropipetas
Estas pipetas combinan una excelente exactitud, precisión y resistencia con un diseño ergonómico avanzado.
  • Facilidad de uso: solo dos botones y cinco modos de pipeteo; activación de la programación sencilla con una sola mano e inicio rápido del ciclo de pipeteo
  • Modo CUSTOM (personalizado): los usuarios pueden crear rápida y fácilmente protocolos gracias al software Protocol Builder de VWR®
  • Ergonomía avanzada: ligera y perfectamente equilibrada. Prácticamente no se requiere
  • ningún esfuerzo, de modo que se reducen considerablemente las RSI
  • Se adapta cómodamente a la mano izquierda o derecha y permite que el cuerpo gire 360°
  • Pistón completamente motorizado: para un suministro de muestras uniforme y regular a través de cada canal
  • Los soportes de las puntas están diseñados para proporcionar un ajuste seguro de la punta y
  • una fácil expulsión gracias a una barra expulsora de puntas curvada
  • Las pipetas pueden utilizarse mientras se cargan sin comprometer el rendimiento
Las pipetas electrónicas de VWR® ofrecen un excelente rendimiento en todos los modos de pipeteo. Prácticamente no se requiere ningún esfuerzo para aspirar o dispensar las muestras y reducen en gran medida las RSI (lesiones por esfuerzos repetitivos) asociadas con las tareas rutinarias.
Modos de pipeteo: PIPET (pipeteo, modo estándar), REVERSE (sentido inverso), REPETITIVE (repetitivo), MIX (mezcla) y CUSTOM (personalizado).
Información para pedidos: cada pipeta se suministra con una batería de ión-litio, una fuente de alimentación USB (5 V), una extensión para expulsión de puntas (solo para los modelos de 10 µl), un certificado de conformidad y una guía de inicio rápido. Los soportes para accesorios se venden por separado.