VWR®, Pipetas monocanal, electrónicas, volumen variable
Proveedor: VWR Collection
613-5415EA 588 EUR
613-5415 613-5416 613-5417 613-5418 613-5781
VWR®, Pipetas monocanal, electrónicas, volumen variable
Pipetas Micropipetas
Las pipetas combinan una excelente exactitud, precisión y resistencia con un diseño ergonómico avanzado.
  • Fácil de usar: solo dos botones y cinco modos de pipeteo; permite una programación sencilla con una sola mano y un inicio rápido del ciclo de pipeteo
  • Modo PERSONALIZADO: los usuarios pueden crear protocolos específicos de forma rápida y sencilla gracias al software VWR® Protocol Builder
  • Ergonomía avanzada: liviana y perfectamente equilibrada, prácticamente no requiere fuerza para reducir significativamente el RSI
  • Se adapta cómodamente a la mano izquierda o derecha y permite un colector giratorio de 360°
  • Accionamiento de pistón completamente motorizado: para una entrega uniforme y regular de la muestra en cada canal
  • Los portapuntas están diseñados para un ajuste seguro de la punta y una fácil expulsión gracias a una barra de expulsión curva
  • Las pipetas se pueden usar mientras se cargan sin comprometer el rendimiento
Las pipetas electrónicas de VWR® ofrecen un excelente rendimiento en todos los modos de pipeteo. Prácticamente no se requiere ningún esfuerzo para aspirar o dispensar las muestras y reducen en gran medida las RSI (lesiones por esfuerzos repetitivos) asociadas con las tareas rutinarias.
Modos de pipeteo: PIPET (modo estándar), REVERSE, REPETITIVE, MIX y CUSTOM.
Información para pedidos: Cada pipeta se suministra con una batería de iones de litio, fuente de alimentación USB (5 V), extensión para expulsor de puntas (solo para modelos de 10 µl), lubricante (excepto para modelos de 10 µl), certificado de conformidad y una guía de inicio rápido. Los soportes para accesorios se venden por separado.