Cajas criogénicas, cartón
Proveedor: TENAK
TE22240 TE22230
479-0697EA 7.1 EUR
479-0697 479-0695
Cajas criogénicas, cartón
Cajas Criocajas
Cajas criogénicas, de cartón, blancas, para el almacenamiento de muestras criogénicas.
  • Fabricado con papel hidrófugo
  • Gran durabilidad
  • Ahorro de espacio
  • Fácil de montar
Los separadores están 100% libres de residuos y de polvo.
Información de suministro: Se suministra con separadores de celdas de 9×9.