Equipos visuales de color, test cloruros, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.11106.0001 1.11132.0001
1.11106.0001EA 197 EUR
1.11106.0001 1.11132.0001
Equipos visuales de color, test cloruros, MQuant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Quick tests, visual colour comparison.
  • Results in approximately 2 minutes
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® titrimetric and colorimetric methods
Esta gama incluye tanto ensayos volumétricos como colorimétricos. Gracias a su amplia gama de aplicaciones, el sistema de test rápido Aquamerck® es el método ideal para acuarios, piscifactorías, ecología acuática, análisis medioambientales y análisis de aguas de refrigeración y de calderas.
Información de suministro: cada kit contiene todos los reactivos y cubetas de reacción necesarios, una tabla de comparación de colores e instrucciones completas de uso.