Botines de seguridad ESD con cordones, uvex 2, 6503
Proveedor: UVEX
6503.2/35 6503.2/36 6503.2/37 6503.2/38 6503.2/39 6503.2/40 6503.2/41 6503.2/42 6503.2/43 6503.2/44 6503.2/45 6503.2/46 6503.2/47 6503.2/48 6503.2/49 6503.2/50 6503.2/51 6503.2/52 6503.3/35 6503.3/36 6503.3/37 6503.3/38 6503.3/39 6503.3/40 6503.3/41 6503.3/42 6503.3/43 6503.3/44 6503.3/45 6503.3/46 6503.3/47 6503.3/48 6503.3/49 6503.3/50 6503.3/51 6503.3/52 6503.4/50 6503.4/51 6503.4/52 6503.4/44 6503.4/45 6503.4/46 6503.4/47 6503.4/35 6503.4/36 6503.4/37 6503.4/38 6503.4/39 6503.4/40 6503.4/41 6503.4/42 6503.4/43 6503.4/48 6503.4/49 6503.1/45 6503.1/46 6503.1/47 6503.1/48 6503.1/49 6503.1/50 6503.1/51 6503.1/35 6503.1/36 6503.1/37 6503.1/38 6503.1/39 6503.1/40 6503.1/41 6503.1/42 6503.1/43 6503.1/44 6503.1/52
114-6763EA 132 EUR
114-6763 114-6764 114-6765 114-6766 114-6767 114-6768 114-6769 114-6770 114-6771 114-6772 114-6773 114-6774 114-6775 114-6776 114-6777 114-6778 114-6779 114-6780 UVEX6503.3/35 UVEX6503.3/36 UVEX6503.3/37 UVEX6503.3/38 UVEX6503.3/39 UVEX6503.3/40 UVEX6503.3/41 UVEX6503.3/42 UVEX6503.3/43 UVEX6503.3/44 UVEX6503.3/45 UVEX6503.3/46 UVEX6503.3/47 UVEX6503.3/48 UVEX6503.3/49 UVEX6503.3/50 UVEX6503.3/51 UVEX6503.3/52 UVEX6503.4/50 UVEX6503.4/51 UVEX6503.4/52 UVEX6503.4/44 UVEX6503.4/45 UVEX6503.4/46 UVEX6503.4/47 UVEX6503.4/35 UVEX6503.4/36 UVEX6503.4/37 UVEX6503.4/38 UVEX6503.4/39 UVEX6503.4/40 UVEX6503.4/41 UVEX6503.4/42 UVEX6503.4/43 UVEX6503.4/48 UVEX6503.4/49 UVEX6503.1/45 UVEX6503.1/46 UVEX6503.1/47 UVEX6503.1/48 UVEX6503.1/49 UVEX6503.1/50 UVEX6503.1/51 UVEX6503.1/35 UVEX6503.1/36 UVEX6503.1/37 UVEX6503.1/38 UVEX6503.1/39 UVEX6503.1/40 UVEX6503.1/41 UVEX6503.1/42 UVEX6503.1/43 UVEX6503.1/44 UVEX6503.1/52
Botines de seguridad ESD con cordones, uvex 2, 6503
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, ligero, flexible y robusto, fabricado con una parte superior de cuero transpirable e hidrófugo, lengüeta y cuello acolchados y una suela de PUR de doble densidad sin inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Construcción prácticamente sin costuras que elimina los puntos de presión
  • Suela ligera de dos capas con excelente absorción de impactos y extraordinaria resistencia al deslizamiento
  • Puntera de xenova® 100% libre de metales, no magnética (200 J)
  • Tapa de rozadura de PU moldeada por inyección para una protección adicional
  • Entresuela flexible, sin metal y resistente a los pinchazos
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Para aplicaciones industriales medias, como la industria química, el transporte, la logística, la energía y la ingeniería mecánica.
Color: Negro/Naranja
Certificaciones: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC