Papel de filtro para Western blot, extra grueso, Pierce™.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88605 88610 88615 88620
PIER88605EA 76.5 EUR
PIER88605 PIER88610 PIER88615 PIER88620
Papel de filtro para Western blot, extra grueso, Pierce™.
Papeles de Blotting
Estos papeles de filtro para Western blot son hojas de algodón precortadas para la transferencia húmeda o semiseca, pasiva o electroforética, de proteínas desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a PVDF, nitrocelulosa u otras membranas.
  • Papel de filtro extragrueso para una gran capacidad de secado o para eliminar el uso de varias hojas
  • Hojas de papel de filtro precortadas en varios tamaños prácticos para su uso con la mayoría de los tamaños de minigeles, casetes de transferencia en tanque y secadores semisecos
  • Probado y recomendado para su uso con varios métodos de proteínas, incluyendo la transferencia en tanque y semiseca
Papel limpio de fibra de celulosa de algodón fabricado con agua ultrapura sin aditivos para eliminar las fuentes de señal de fondo y los artefactos.