VWR® Traceable®, Termómetros de registro de datos USB para refrigerador/congelador
Proveedor: VWR Collection
620-2442EA 387 EUR
620-2442 620-2443
VWR® Traceable®, Termómetros de registro de datos USB para refrigerador/congelador
Termómetros Termómetros digitales
Termómetros de registro de datos con intervalos de tiempo definidos por el usuario. Idóneos para monitorizar la temperatura en refrigeradores, congeladores, baños de agua, bloques calefactores e incubadoras.
  • Intervalo de registro de datos definido por el usuario de una observación/minuto a una observación/24 horas
  • La estructura de memoria cíclica conserva las 1 000 000 observaciones de temperatura más recientes
  • Incluye una alarma inteligente visual/acústica que continúa incluso si la unidad vuelve a las condiciones sin alarma
  • Almacenan hasta 10 eventos de alarma únicos
  • Recuperación de datos sin problemas: la unidad puede seguir usándose mientras se descargan y analizan los datos
  • Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos USB y estado de alarma activo
  • Los datos registrados (archivo CSV) se pueden transferir del termómetro a un PC o Mac con una unidad flash USB (no incluida)
  • Estuche de plástico ABS químicamente resistente de alto impacto
Certificaciones: CE marked. Meets current CDC requirements for vaccine storage and monitoring. Certified and Traceable® to NIST.
Información de suministro: Se suministran con sensores RTD de platino, sonda(s) de acero inoxidable 316, soporte, Velcro®, bandas magnéticas, montaje en pared, certificado Traceable® y pilas.