Equipos visuales de color, test amonio, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
1.08024.0001EA 155 EUR
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
Equipos visuales de color, test amonio, MQuant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Test kits for quick, semi-quantitative analysis in situ, without the expense of transporting samples to the laboratory. Simple step by step illustrated instructions mean the kits can be used without special chemical training.
  • Resultados en 3 - 15 minutos
  • De fácil uso
  • Rangos de medición orientados a las aplicaciones
  • Portátiles
  • Envases de repuesto  (RP) económicos
MQuant® with colour disc comparator
Using the comparator disc, these test kits are ideal for the analysis of turbid and coloured waters. The comparator disc is a practical and robust colour comparison device that provides reliable measurements, even in humid environments. Ideal for samples of medium to high concentration in applications ranging from testing bottled water to wastewater and other industrial water testing.
MQuant® titrimetric and colorimetric methods.
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
MQuant® with colour card comparator
Al utilizar cubetas con un paso de luz largo, los kits de tests MQuant® están especialmente indicados para la medición de concentraciones iónicas bajas (incluso de hasta 0,005 mg/L). Estos kits resultan especialmente apropiados para el análisis de agua potable, agua de manantiales, agua purificada y mineral, así como agua de refrigeración y de calderas.
La siguiente tabla indica que sistema de medida se usa para que test. Ver debajo de la columna 'Tipo':
MCD = MQuant® disco comparador
MCC = MQuant® tarjeta comparadora
MTC = MQuant® titración y colorimetria
Información de suministro: Cada kit contiene todos los reactivos y cubetas de reacción necesarios, una tabla de comparación de colores e instrucciones completas de uso.
Envase: RP= Paquete del repuesio