Equipos visuales de color, test oxígeno, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
Test rápidos, comparación visual de color.
- Resultados en 2 minutos
- De fácil uso
- Rangos de medición orientados a las aplicaciones
- Portátiles
- Envases de repuesto (RP) económicos
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
Información de suministro: cada kit contiene todos los reactivos y cubetas de reacción necesarios, una tabla de comparación de colores e instrucciones completas de uso.